Learn More
Estándar de viscosidad
Código de producto. 16060380
Change view
Click to view available options
Viscosidad:
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10 030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
19 588 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40 049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72 328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Viscosidad unitSize
16060380 19 588 mPa.s (25 °C) 500 ml
15427840 0,5204 mPa.s (25 °C) 500 ml
15417840 0,9525 mPa.s (25 °C) 500 ml
11989748 7,442 mPa.s (25 °C) 500 ml
11919758 29,04 mPa.s (25 °C) 500 ml
15524156 48,59 mPa.s (25 °C) 500 ml
16020272 55,36 mPa.s (25 °C) 500 ml
11969758 100,7 mPa.s (25 °C) 500 ml
15791718 124,9 mPa.s (25 °C) 500 ml
16070260 202,6 mPa.s (25 °C) 500 ml
16050370 392 mPa.s (25 °C) 500 ml
15555806 488,1 mPa.s (25 °C) 500 ml
16000280 717,4 mPa.s (25 °C) 500 ml
15534156 796,5 mPa.s (25 °C) 500 ml
16030380 1273 mPa.s (25 °C) 500 ml
16080260 2610 mPa.s (25 °C) 500 ml
15592600 3481 mPa.s (25 °C) 500 ml
16020280 10 030 mPa.s (25 °C) 500 ml
16040270 40 049 mPa.s (25 °C) 500 ml
16010380 72 328 mPa.s (25 °C) 500 ml
20 options
Código de producto. 16060380
Marca: Paragon Scientific S8000
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162, el método primario para la fabricación de normas de viscosidad. Certificación dual conforme a las normas internacionales BS en ISO/IEC 17025 e ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
Probamos a nivel primario usando viscosímetros maestros de acuerdo con ASTM D2162 para asegurar la menor incertidumbre de medición, proporcionando así estándares que están certificados con precisión de nivel primario. ASTM D2162 es el único método referenciado para la certificación de normas de viscosidad al adoptar el protocolo de método de prueba ASTM.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
  • Viscosidad cinemática (CST) y dinámica (mPa·s) dada a todas las temperaturas.
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el cumplimiento total de las normas ASTM y del protocolo de métodos de prueba IP.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Viscosidad 19 588 mPa.s (25 °C)
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados