Learn More
Estándar de viscosidad
Descripción
Probamos a nivel primario usando viscosímetros maestros de acuerdo con ASTM D2162 para asegurar la menor incertidumbre de medición, proporcionando así estándares que están certificados con precisión de nivel primario. ASTM D2162 es el único método referenciado para la certificación de normas de viscosidad al adoptar el protocolo de método de prueba ASTM.
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
- Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
- Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
- Viscosidad cinemática (CST) y dinámica (mPa·s) dada a todas las temperaturas.
- Tamaño de envase estándar 500 ml
- Completamente rastreable a las normas nacionales
- Garantiza el cumplimiento total de las normas ASTM y del protocolo de métodos de prueba IP.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 2 años de vida útil
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Viscosidad | 392 mPa.s (25 °C) |
| Cantidad | 500 ml |
Valores nominales citados