Learn More
Estándar de viscosidad
Código de producto. 15592600
Change view
Click to view available options
Viscosidad:
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10 030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
19 588 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40 049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72 328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Viscosidad unitSize
15592600 3481 mPa.s (25 °C) 500 ml
15427840 0,5204 mPa.s (25 °C) 500 ml
15417840 0,9525 mPa.s (25 °C) 500 ml
11989748 7,442 mPa.s (25 °C) 500 ml
11919758 29,04 mPa.s (25 °C) 500 ml
15524156 48,59 mPa.s (25 °C) 500 ml
16020272 55,36 mPa.s (25 °C) 500 ml
11969758 100,7 mPa.s (25 °C) 500 ml
15791718 124,9 mPa.s (25 °C) 500 ml
16070260 202,6 mPa.s (25 °C) 500 ml
16050370 392 mPa.s (25 °C) 500 ml
15555806 488,1 mPa.s (25 °C) 500 ml
16000280 717,4 mPa.s (25 °C) 500 ml
15534156 796,5 mPa.s (25 °C) 500 ml
16030380 1273 mPa.s (25 °C) 500 ml
16080260 2610 mPa.s (25 °C) 500 ml
16020280 10 030 mPa.s (25 °C) 500 ml
16060380 19 588 mPa.s (25 °C) 500 ml
16040270 40 049 mPa.s (25 °C) 500 ml
16010380 72 328 mPa.s (25 °C) 500 ml
20 options
Código de producto. 15592600
Marca: Paragon Scientific N1400
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162, el método primario para la fabricación de normas de viscosidad. Certificación dual conforme a las normas internacionales BS en ISO/IEC 17025 e ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
  • Viscosidad cinemática (cSt) y dinámica (mPa-s) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Viscosidad 3481 mPa.s (25 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados