Learn More
Estándar de viscosidad
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
- Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
- Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
- Viscosidad cinemática (cSt) y dinámica (mPa-s) dadas a todas las temperaturas
- Tamaño de envase estándar 500 ml
- Completamente rastreable a las normas nacionales
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 2 años de vida útil
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Viscosidad | 796,5 mPa.s (25 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados