Learn More
Estándar de viscosidad de uso general; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 258 mPa.s (25 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 15504875
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 15504875
Marca: Paragon Scientific N140
Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162. Certificación dual conforme a las normas internacionales BS EN ISO/IEC 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS para garantizar la menor incertidumbre de medición, proporcionando así patrones que están certificados con precisión de nivel primario.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
  • Viscosidad cinemática (cSt) y dinámica (mPa-s) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.