Learn More
Estándar de viscosidad de uso general, N14, Paragon Scientific™
Código de producto. 15351214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15351214 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15351214 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor N14
Edge
Especificaciones
Viscosidad 30.3mm2/sec. (cSt) at 20°C Kinematic Viscosity
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N14
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.