Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764i
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
24 rollos
Descripción
- Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
- Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
- Ate elementos, ate y marque temporalmente piezas, máquinas y mucho más
- Mantiene los colores vivos con el paso del tiempo para una calidad de larga duración
- Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
- Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero. Hay muchos colores diferentes disponibles, como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 50 mm x 33 m |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Grosor | 0,13 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Color | Amarillo |