Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764
Código de producto. 17791689
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 rollos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17791689 Azul 12 rollos
17771689 Blanco 12 rollos
17781689 Rojo 12 rollos
17761689 Amarillo 12 rollos
17721689 Verde 12 rollos
17721699 Negro 12 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17791689 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100260288
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cinta de vinilo es una opción rentable para una variedad de aplicaciones de peligro, marcado de seguridad y codificación de colores cuando no se enfrenta a condiciones difíciles o la necesidad de una eliminación limpia a largo plazo. Tiene un envase individual y práctico.
  • Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero, paredes y tuberías
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • Mantiene un color vivo aunque se exponga a la abrasión y a los disolventes
  • Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
  • Agrupe y marque temporalmente piezas, máquinas y más
  • La cinta fácil de aplicar se estira alrededor de las esquinas para un ajuste firme y fiable
  • Adherencia rápida y alta fuerza de sujeción
  • Disponibles en una amplia variedad de colores
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,12 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo a base de caucho
Color Azul
Material Vinilo