Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764
Código de producto. 17761689
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 rollos
Código de producto. Color unitSize
17761689 Amarillo 12 rollos
17771689 Blanco 12 rollos
17781689 Rojo 12 rollos
17721689 Verde 12 rollos
17791689 Azul 12 rollos
17721699 Negro 12 rollos
6 options
Código de producto. 17761689
Marca: 3M™ 7100260285
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cinta de vinilo es una opción rentable para una variedad de aplicaciones de peligro, marcado de seguridad y codificación de colores cuando no se enfrenta a condiciones difíciles o la necesidad de una eliminación limpia a largo plazo. Tiene un envase individual y práctico.
  • Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero, paredes y tuberías
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • Mantiene un color vivo aunque se exponga a la abrasión y a los disolventes
  • Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
  • Agrupe y marque temporalmente piezas, máquinas y más
  • La cinta fácil de aplicar se estira alrededor de las esquinas para un ajuste firme y fiable
  • Adherencia rápida y alta fuerza de sujeción
  • Disponibles en una amplia variedad de colores
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,12 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo a base de caucho
Color Amarillo
Material Vinilo