Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath
Código de producto. 12747809
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12747809
Marca: Grant Instruments™ T100P18
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La unidad de control termostático digital y el depósito de plástico brindan aplicaciones sencillas que requieren un control de temperatura preciso.
  • Estabilidad de ± 0,05 C.
  • Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Área de trabajo: 375 x 280 mm
Capacidad (métrico) 18 L
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 99°C
Pantalla LED de 4 dígitos
Capacidad calorífica 1290/1440 w (230/120 V)
Incluye Termostato de circulación T100 y bañera P18
Material Plástico
Preconfiguración de temperatura 3
Resolución de temperatura ±0.1°C
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Uniformidad de temperatura 0,1 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 510 x 290 x 155 mm
Tensión 120/230 V