Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath
Descripción
- Estabilidad de ± 0,05 C.
- Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
- Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Área de trabajo: 210 x 280 mm |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 99°C |
| Pantalla | LED de 4 dígitos |
| Incluye | Termostato de circulación T100 y bañera P12 |
| Material | Plástico |
| Preconfiguración de temperatura | 3 |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,05 °C |
| Uniformidad de temperatura | 0,1 °C |
| Mostrar más |