Descripción
- Gama de tamaños
- Diseño sin grietas
- Acabado pulido de alta calidad
- Duraderos
- Acero inoxidable 304
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja de uso general |
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Pulido |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| Longitud (métrico) | 310 mm |
| Anchura (métrico) | 197 mm |