Learn More
Sampling Systems™ Bandejas Inoxidables de Uso General
Código de producto. 15829711 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Anchura (métrico):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Altura (métrico):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15829711 240 mm 160 mm 50 mm cada uno
15819711 223 mm 155 mm 43 mm cada uno
15839711 310 mm 197 mm 47 mm cada uno
15849711 340 mm 310 mm 62 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15829711
Marca: Sampling Systems™ A684240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las Bandejas de Acero Inoxidable de Uso General Sampling Systems™ son ideales para todo, desde la mezcla de formulaciones hasta el transporte de residuos.
  • Gama de tamaños
  • Diseño sin grietas
  • Acabado pulido de alta calidad
  • Duraderos
  • Acero inoxidable 304
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja de uso general
Material Acero inoxidable
Acabado Pulido
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 240 mm
Anchura (métrico) 160 mm