Learn More
Sampling Systems™ Bandejas Inoxidables de Uso General
Código de producto. 15819711 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Anchura (métrico):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Altura (métrico):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15819711 223 mm 155 mm 43 mm cada uno
15829711 240 mm 160 mm 50 mm cada uno
15839711 310 mm 197 mm 47 mm cada uno
15849711 340 mm 310 mm 62 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15819711 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A684223
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las Bandejas de Acero Inoxidable de Uso General Sampling Systems™ son ideales para todo, desde la mezcla de formulaciones hasta el transporte de residuos.
  • Gama de tamaños
  • Diseño sin grietas
  • Acabado pulido de alta calidad
  • Duraderos
  • Acero inoxidable 304
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja de uso general
Material Acero inoxidable
Acabado Pulido
Altura (métrico) 43 mm
Longitud (métrico) 223 mm
Anchura (métrico) 155 mm