Learn More
Buerkle™ Recipiente de muestras de polipropileno aséptico para uso general
Código de producto. 10376992 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacidad (métrico):
50 ml
90 ml
300 mL
Altura (métrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10376992
Marca: Buerkle™ 62060300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón del recipiente de muestras de polipropileno aséptico Buerkel™ para uso general puede abrirse con una mano y está acoplado mediante una bisagra en ángulo de 90°.
  • PP, transparente
  • Con área de etiquetado y graduación
  • El líquido o la sustancia condensada que se acumula en el tapón entra en una ranura absorbente que tiene integrada para que no se produzcan pérdidas ni goteo
  • El recipiente queda completamente sellado y no presenta grietas, es fácil de llenar y puede vaciarse sin residuos
  • Producido en condiciones asépticas
  • Esterilizable en autoclave y apto para su congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de producto Bote para muestras
Descripción Recipiente de muestras
Color del tapón Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 300 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Incluye Tapón hermético
N.° por paquete 1
Graduated Sí
Material del cierre Polipropileno
Altura (métrico) 88 mm
Tipo de tapón Tapón hermético con ranura de absorción