Learn More
Buerkle™ Recipiente de muestras de polipropileno aséptico para uso general
Código de producto. 10055271 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacidad (métrico):
50 ml
90 ml
300 mL
Altura (métrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10055271 43 mm 90 ml 80 mm 1 PCS
10513713 31 mm 50 ml 78 mm cada uno
10376992 75 mm 300 mL 88 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10055271
Marca: Buerkle™ 62060100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón del recipiente de muestras de polipropileno aséptico Buerkel™ para uso general puede abrirse con una mano y está acoplado mediante una bisagra en ángulo de 90°.
  • PP, transparente
  • Con área de etiquetado y graduación
  • El líquido o la sustancia condensada que se acumula en el tapón entra en una ranura absorbente que tiene integrada para que no se produzcan pérdidas ni goteo
  • El recipiente queda completamente sellado y no presenta grietas, es fácil de llenar y puede vaciarse sin residuos
  • Producido en condiciones asépticas
  • Esterilizable en autoclave y apto para su congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro (métrico) 43 mm
Tipo de producto Bote para muestras
Descripción Recipiente de muestras
Color del tapón Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 90 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Incluye Tapón hermético
N.° por paquete 1
Graduated Sí
Material del cierre Polipropileno
Altura (métrico) 80 mm
Tipo de tapón Tapón hermético con ranura de absorción