Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de inmersión total de líquido en vidrio para uso general: relleno orgánico azul
Código de producto. p-4902502 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +225 °C
Báscula:
Celsius
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Báscula unitSize
17882141 De -10 °C a +225 °C Celsius cada uno
1 options
Código de producto. 17882141
Con solución de relleno orgánica azul. Fisherbrand™ Los termómetros de inmersión total de líquido en vidrio de uso general son ideales para su uso en laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas y la industria petroquímica.
  • Trazable al NIST, serializado individualmente
  • Presenta un relleno de líquido orgánico azul contra el vidrio posterior blanco sin plomo
  • Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Probado e inspeccionado por nuestro equipo de control de calidad de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 14 in
Longitud total (métrico) 355 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico azul
Temperatura máxima 225 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +225 °C
Exactitud 2, 2,5 por encima de 100, 3 por encima de 200°C
Subdivisión
Báscula Celsius
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.