Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Código de producto. 17842978
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -100 °C a +50 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -18 °C a +110 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Relleno del termómetro:
Alcohol rojo
Alcohol verde
Spirit
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Relleno del termómetro Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
17842978 De -10 °C a +110 °C Alcohol verde inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17893018 -10°C a +50°C Alcohol rojo inmersión total 15 cm cada uno
17863008 De -18 °C a +110 °C Spirit inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17823298 De -20 °C a +110 °C Spirit inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17833048 De -20 °C a +150 °C Spirit inmersión total 30,5 cm cada uno
17852988 De -10 °C a +110 °C Alcohol rojo inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17803048 De -10 °C a +110 °C Alcohol verde inmersión total 15 cm cada uno
17843048 De -10 °C a +150 °C Alcohol rojo inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17813018 De -10 °C a +110 °C Alcohol verde inmersión parcial 20,5 cm cada uno
17833058 -10°C a +50°C Alcohol rojo inmersión total 30,5 cm cada uno
17893048 -10°C a +50°C Alcohol rojo inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17823088 De -100 °C a +50 °C Alcohol rojo inmersión total 30,5 cm cada uno
17803128 De -20 °C a +110 °C Spirit inmersión total 30,5 cm cada uno
17813128 De -10 °C a +110 °C Alcohol rojo inmersión total 15 cm cada uno
14 options
Código de producto. 17842978
Marca: Brannan™ 44/403/3 + 49/503/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 50°C, 100°C
Certificaciones/conformidad ISO 17025 UKAS
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 30,5 cm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol verde
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 14 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ± 0.5°C at 35°C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm