Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Descripción
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°C, 50°C, 100°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 UKAS |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Material | Glass |
| Relleno del termómetro | Alcohol verde |
| Descripción | Tri top |
| Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | 14 °F |
| Mostrar más |