Learn More
- Home
- Products
- Humedad e higrometría
- Hidrómetros
- Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Código de producto. p-8007812
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,140 a 0,150 g/ml
De 0,150 a 0,160 g/ml
De 0,160 a 0,170 g/ml
De 0,170 a 0,180 g/ml
De 0,180 a 0,190 g/ml
De 0,600 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,900 a 1,000 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,300 a 1,400 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
De 1,400 a 1,500 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,700 g/ml
De 1,700 a 1,800 g/ml
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
| Product Code. | Intervalo de gravedad específica | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11763183 | De 0,700 a 0,800 g/ml | 300 mm | cada uno |
| 11783183 | De 0,900 a 1,000 g/ml | 300 mm | 1 PCS |
| 11753193 | De 1,400 a 1,500 g/ml | 300 mm | cada uno |
| 11743193 | De 1,300 a 1,400 g/ml | 300 mm | cada uno |
| 11763193 | De 1,500 a 1,600 g/ml | 300 mm | cada uno |
| 11773193 | De 1,600 a 1,700 g/ml | 300 mm | cada uno |
| 11783193 | De 1,700 a 1,800 g/ml | 300 mm | cada uno |
| 11783413 | De 0,600 a 0,700 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11793413 | De 0,700 a 0,800 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11703423 | De 0,800 a 0,900 g/ml | 250 mm | 1 PCS |
| 11763423 | De 0,140 a 0,150 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11793423 | De 0,170 a 0,180 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11773423 | De 0,150 a 0,160 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11783423 | De 0,160 a 0,170 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11703433 | De 0,180 a 0,190 g/ml | 250 mm | cada uno |
| 11773433 | De 0,900 a 0,950 g/ml | 270 mm | 1 PCS |
| 11763433 | De 0,850 a 0,900 g/ml | 270 mm | cada uno |
| 11743443 | De 1,050 a 1,100 g/ml | 270 mm | cada uno |
| 11758083 | De 1,200 a 1,250 g/ml | 270 mm | cada uno |
| 11768083 | De 1,250 a 1,300 g/ml | 270 mm | cada uno |
| 11778083 | De 1,300 a 1,350 g/ml | 270 mm | cada uno |
| 11788083 | De 1,350 a 1,400 g/ml | 270 mm | cada uno |
| 11798083 | De 1,400 a 1,450 g/ml | 270 mm | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 11763183
Brand: Alla France™ 3010FG070/20qp
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | ±0,002 g/ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,700 a 0,800 g/ml |