Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Código de producto. 11788083
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,140 a 0,150 g/ml
De 0,150 a 0,160 g/ml
De 0,160 a 0,170 g/ml
De 0,170 a 0,180 g/ml
De 0,180 a 0,190 g/ml
De 0,600 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,900 a 1,000 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,300 a 1,400 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
De 1,400 a 1,500 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,700 g/ml
De 1,700 a 1,800 g/ml
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Longitud (métrico) unitSize
11788083 De 1,350 a 1,400 g/ml 270 mm cada uno
11763183 De 0,700 a 0,800 g/ml 300 mm cada uno
11783183 De 0,900 a 1,000 g/ml 300 mm 1 PCS
11753193 De 1,400 a 1,500 g/ml 300 mm cada uno
11743193 De 1,300 a 1,400 g/ml 300 mm cada uno
11763193 De 1,500 a 1,600 g/ml 300 mm cada uno
11773193 De 1,600 a 1,700 g/ml 300 mm cada uno
11783193 De 1,700 a 1,800 g/ml 300 mm cada uno
11783413 De 0,600 a 0,700 g/ml 250 mm cada uno
11793413 De 0,700 a 0,800 g/ml 250 mm cada uno
11703423 De 0,800 a 0,900 g/ml 250 mm 1 PCS
11763423 De 0,140 a 0,150 g/ml 250 mm cada uno
11793423 De 0,170 a 0,180 g/ml 250 mm cada uno
11773423 De 0,150 a 0,160 g/ml 250 mm cada uno
11783423 De 0,160 a 0,170 g/ml 250 mm cada uno
11703433 De 0,180 a 0,190 g/ml 250 mm cada uno
11773433 De 0,900 a 0,950 g/ml 270 mm 1 PCS
11763433 De 0,850 a 0,900 g/ml 270 mm cada uno
11743443 De 1,050 a 1,100 g/ml 270 mm cada uno
11758083 De 1,200 a 1,250 g/ml 270 mm cada uno
11768083 De 1,250 a 1,300 g/ml 270 mm cada uno
11778083 De 1,300 a 1,350 g/ml 270 mm cada uno
11798083 De 1,400 a 1,450 g/ml 270 mm cada uno
23 options
Código de producto. 11788083
Marca: Alla France™ 3500MC135/20/Hqp
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,001
Longitud (métrico) 270 mm
Intervalo de gravedad específica De 1,350 a 1,400 g/ml