Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de rotores para centrífuga de uso general
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Paquetes de rotores para centrífuga de uso general con todas las piezas que necesita para empezar a girar de inmediato, incluida la cruz de rotor, el cestillo, las tapas y los adaptadores
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios |
| Tipo | Rotor Equipment Package |
| Capacidad | Máx. en TX-400: 36 tubos cónicos de 15 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
| Peso neto | Consulte los componentes individuales del paquete |
| Para utilizar con (equipo) | Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Incluye | TX-400 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 15 and 50 mL conical tube adapters |
| Garantía | Consulte el manual |
| Biocontainment | Sí |
| Modelo | Paquete de cultivo celular TX-400 |