Learn More
Fisherbrand™ Tubos para uso general de laboratorio
Código de producto. 11522583 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 m
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11522583 5 m 5 metros
1 options
Código de producto. 11522583
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas
  • Presenta una excelente resistencia química, especialmente a combustibles agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, alcoholes y agentes blanqueadores
  • Buena resistencia al ozono y a la radiación
  • Hay otros tamaños de malla disponibles bajo solicitud
Especificaciones
Material Viton
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 0,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas