Learn More
Thermo Scientific™ Herramientas y tubos para cromatografía de gases general
Utilice las herramientas y tubos de cromatografía de gases generales Thermo Scientific™ para mantener y optimizar su instrumento de GC.
6.90€ - 425.47€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10200545
|
Thermo Scientific™
60180-835 |
Cortador de columna capilar Shortix |
425.47€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10548995
|
Thermo Scientific™
60180-836 |
Kit de reparación de cortador de columna capilar Shortix |
222.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10097724
|
Thermo Scientific™
60201-318 |
Cortador de columna de cerámica |
6.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10047494
|
Thermo Scientific™
60180-780 |
Punta de broca de 0,45 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10392835
|
Thermo Scientific™
60180-781 |
Punta de broca de 0,70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10169534
|
Thermo Scientific™
60180-770 |
Fórceps de punta recta |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10037364
|
Thermo Scientific™
60180-771 |
Fórceps de punta en ángulo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10468014
|
Thermo Scientific™
60180-779 |
Punta de broca de 0,35 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice las herramientas y tubos de cromatografía de gases generales Thermo Scientific™ para mantener y optimizar su sistema de GC y respaldar sus aplicaciones de GC.
Especificaciones
GC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.