Learn More
Corning™ Tapas para microplacas de ensayo general
Código de producto. 10402751 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Placas de área media de 96/384 pocillos
Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml)
Todas las microplacas
N.º por caja:
100
100/caja
50/caja
Material:
Acetato
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility N.º por caja Material unitSize
10402751 Placa de 96 pocillos 100 Acetato paquete de 100
10330652 Placas de área media de 96/384 pocillos 50/caja Poliestireno paquete de 50
10689321 Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) 50/caja Poliestireno paquete de 50
10157051 Todas las microplacas 100/caja Poliestireno 100 PCS
10668581 Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) 100/caja Poliestireno paquete de 100
5 options
Código de producto. 10402751
Marca: Corning™ 3095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con poliestireno rígido para ofrecer una visibilidad y resistencia óptimas. Las tapas de microplacas de ensayo general Corning™ están disponibles en una gran variedad de estilos y tipos.
  • Todas las tapas están fabricadas con poliestireno rígido 
  • Las tapas con ranura en la esquina A1 se corresponden con las ranuras en esquina de todas las microplacas Corning® 
  • La tapa universal (sin ranura en esquina) no tiene que estar orientada en ninguna dirección concreta para colocarse en microplacas Corning. La tapa también cuenta con un faldón más corto que las tapas estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acetato
Esterilidad No estéril
N.º por caja 100
N.° por paquete 100
Tipo de producto Sealing Tape
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos