Learn More
BTX™ Electrodos de electroporación Genepaddles™
Click to view available options
Tipo de producto:
Genepaddles
Kit Genepaddles
Longitud (métrico):
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Cable de Micrograbber (BTX5343)
- Cables de postes cuadrados
- Conector y cable tipo banana (BTX450217)
- Soporte de Genetrode (BTX515)
- Genepaddiles
- Compatible con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- Dos modelos para adaptarse al tamaño del área diana
- Chapado en oro, no invasivo
- Grosor: 1 mm
- Fácil de limpiar
- La vida útil es de aproximadamente 1500 pulsos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de genes in vivo, administración de genes embrionados in vitro |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroporación BTX |
| Material | Chapado en oro |
| Línea de productos | BTX Electroporators |
| Tipo de producto | Kit Genepaddles |
| Tensión | 0/200V |
| Forma del electrodo | Rectangular |
| Incluye | Cable de Micrograbber, cable de postes cuadrados, conector y cable tipo banana, soporte genetrode, genepaddle |
| Longitud (imperial) | 0.19 in. |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.