Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ VDR DA Assay Kit
Código de producto. 10461025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
10461025 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 10461025
Marca: Thermo Scientific™ K1417
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ VDR DA (Division Arrested) cells and VDR-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Vitamin D receptor (VDR) fused to the DNAbinding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
GeneBLAzer™ VDR DA (Division Arrested) cells and VDR-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Vitamin D receptor (VDR) fused to the DNAbinding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-VDR (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both VDR DA cells and VDR-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Calcitriol (1α, 25-dihydroxyvitamin D3). In addition, VDR-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células de división detenida
Contenido y almacenamiento Envío: Hielo seco Almacenamiento: - 80 °C/Nitrógeno líquido suficiente, células de división detenida y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. Incluye: células VDR HEK 293T DA (K1417A)Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Receptores nucleares
ID de gen (Entrez) 7421
Símbolo de gen VDR
Incluye Células VDR HEK 293T DA (K1417A), kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg
Agonista primario TO901317
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 1 placa
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana VDR, NR1I1
Tipo Células de división detenida
Línea de células 293T (HEK)
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target Receptores nucleares