Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RXRα-UAS-bla HEK 293T Cells
Código de producto. 10462885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10462885 2 x 106 celdas cada uno
1 options
Código de producto. 10462885 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1697
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
RXR alpha-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human retinoid X receptor-alpha (RXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UASbla HEK 293T cell line.
RXR alpha-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human retinoid X receptor-alpha (RXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UASbla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a betalactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-RXR alpha (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of alpha-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. RXR alpha-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 9-cis-retinoic acid. In addition, RXR alpha-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agonistas alternos Dexametasona, progesterona, cortisol
Antagonistas Espironolactona
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Almacenamiento de hielo seco a -80 °C/nitrógeno líquido
Método de detección Fluorescente
Descripción Antagonista: Espironolactona; Agonista primario: Aldosterona
Para utilizar con (aplicación) Receptores nucleares
Especie Humano
Diana del fármaco Receptores nucleares
Incluye Células RXR alpha-UAS-bla HEK 293T (K1261)
N.° de celdas 2 x 106 Cells
Agonista primario Aldosterona
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 celdas
Tipo de producto Célula HEK 293T
Gen marcador BLA (beta-lactamasa)
Entrada diana RXRA, RXR alfa, NR2B1
Tipo Células en proceso de división