Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RXRβ-UAS-bla HEK 293T Cells
Código de producto. 10185263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10185263 2 x 106 celdas cada uno
1 options
Código de producto. 10185263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1694
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-RXR beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 9-cis retinoic acid (9-cis-RA). In addition, RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, and stimulation time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agonistas alternos Progesterona
Antagonistas RU 486
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Almacenamiento de hielo seco a -80 °C/nitrógeno líquido
Método de detección Fluorescente
Descripción Antagonista: RU 486; Agonista primario: R5020
Para utilizar con (aplicación) Receptores nucleares
Diana del fármaco Receptores nucleares
Incluye Células RXR beta-UAS-bla HEK 293T (K1259)
N.° de celdas 2 x 106 Cells
Agonista primario R5020
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 celdas
Tipo de producto Célula HEK 293T
Gen marcador BLA (beta-lactamasa)
Entrada diana RXR beta, NR2B2, RXRB
Tipo Células en proceso de división