Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ RXR beta DA
Descripción
GeneBLAzer™RXR beta DA (Division Arrested) cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-RXR beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both RXR beta DA cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 9-cis retinoic acid (9-cis-RA). In addition, RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, and stimulation time.
Especificaciones
Especificaciones
| Agonistas alternos | Progesterona |
| Antagonistas | RU 486 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Envío: Hielo seco Almacenamiento: - 80 °C/Nitrógeno líquido suficiente, células de división detenida y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. Incluye: células RXR beta HEK 293T DA (K1405A)Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg |
| Descripción | Kit de ensayo GeneBLAzer™ RXR beta DA, 1 placa, cantidad de células ∽ 4 800 000 células/vial, línea de células 293T (HEK), método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de receptores nucleares, indicador de BLA (beta-lactamasa), propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento a – 80 °C/nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes celulares, farma y biofarma, identificación y validación de objetivo y potencial, ensayos adme/tox basados en objetivos, análisis celular, ensayos celulares con indicador, ensayos celulares de lactamasa, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores nucleares, ensayos de indicador de receptores nucleares basados en células, ensayos de ADME/tox basados en objetivos, ensayos celulares de adme, ensayos celulares de adme con receptores nucleares |
| Símbolo de gen | RXRβ |
| Incluye | Células RXR beta HEK 293T DA (K1405A), kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg |
| Mostrar más |