Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PPARγ-UAS-bla HEK 293H Cells
Código de producto. 10175173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 Celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10175173 2 x 106 Celdas cada uno
1 options
Código de producto. 10175173
Marca: Thermo Scientific™ K1701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma (PPAR gamma) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293H cell line.
PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma (PPAR gamma) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293H cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293H cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-PPAR gamma (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Rosiglitazone. In addition, PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, and stimulation time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Envío: Hielo seco Almacenamiento: -80 °C/Nitrógeno líquido Contiene: Células PPAR gamma-UAS-bla 293H (K1094)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Receptores nucleares
Especie Humano
Diana del fármaco Receptores nucleares
Agonista primario Calcitriol
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 Celdas
Tipo de producto Célula HEK 293H
Gen marcador BLA (beta-lactamasa)
Entrada diana PPARG, PPAR gamma, NR1C3
Tipo Células en proceso de división