Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ PPAR delta DA
Descripción
GeneBLAzer™ PPAR delta DA (Division Arrested) cells and PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-delta (PPAR delta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-PPAR delta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both PPAR delta DA cells and PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of L-165041. In addition, PPAR delta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Agonistas alternos | Estrona, genisteína, dietilestilbestrol, etinilestradiol |
| Antagonistas | 4-OH-tam+0,2 nM E2, tam+0,2 nM E2, 4-OH-tamoxifeno, tamoxifeno, RU486+0,2 nM E2, RU486 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Envío: Hielo seco Almacenamiento: - 80 °C/Nitrógeno líquido suficiente, células de división detenida y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. Incluye: células PPAR delta HEK 293T DA (K1395A)Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg |
| Descripción | Kit de ensayo GeneBLAzer™ PPAR delta DA, 1 placa, cantidad de células ∽ 4 800 000 células/vial a 4 800 000 células/ml, línea de células 293T (HEK), método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de receptores nucleares, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes celulares, farma y biofarma, identificación y validación de objetivo y potencial, ensayos adme/tox basados en objetivos, análisis celular, ensayos celulares con indicador, ensayos celulares de lactamasa, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores nucleares, ensayos de indicador de receptores nucleares basados en células, ensayos de ADME/tox basados en objetivos, ensayos celulares de adme, ensayos celulares de adme con receptores nucleares |
| ID de gen (Entrez) | 5467 |
| Símbolo de gen | PPARδ |
| Mostrar más |