Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Descripción
GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Purinergic Receptor P2Y4 (P2RY4), stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT Response Element. The GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of UTP. In addition, GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_002565.3 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las células GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 se envían con hielo seco, 8 x 10^6 células⁄vial. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 vial |
| Mostrar más |