Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA Assay Kit
Descripción
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells contain the human Neurotensin Receptor 1 (NTSR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT response element.
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_002531 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Kit de ensayo K1773 GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA • Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solución D • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA • Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | NTSR1 |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Familia de proteínas | GPCR (receptores acoplados a proteína G) |
| Mostrar más |