Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1
Descripción
Las células CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1078) contienen un gen indicador de betalactamasa (bla) bajo control del elemento de respuesta NFAT.
Las células NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 se han validado funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y EC50 de neuropéptido S. Además, las células NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el Resumen de validación y rendimiento del ensayo de, en la sección Manuales y folletos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_997056.1 |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | (Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células GeneBLAzer ™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 o Protocolo de ensayo GeneBLAzer ™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 o Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Símbolo de gen | NPSR1-B |
| Cantidad | 2 x 106 células |
| Gen marcador | BLA (betalactamasa) |
| Tipo | Célula NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 |
| Línea de células | CHO-K1 |
| System Type | GeneBLAzer™ |
| Mostrar más |