Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Código de producto. 10475575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10475575 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10475575
Marca: Thermo Scientific™ K1719
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Neuromedin U-25 receptor 1 (NMUR1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Neuromedin U-25 receptor 1 (NMUR1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Neuromedin U-25 In addition, GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Two receptors for neuromedin U-25 have been identified through various studies and are 50% homologous to each other. The receptors have different patterns of expression; NMUR1 localizes to the peripheral organs, including the gastrointestinal tract, urogenital system, and kidneys. The central nervous system (CNS) was found to express much lower amounts of NMUR1 than the peripheral organ systems. In contrast, NMUR2 is expressed primarily in the CNS. Both receptors are believed to couple to the Gq family of proteins upon ligand binding. The physiological roles for these receptors are unknown, but some recent animal studies have implicated NMUR1 in inflammation and the regulation of body weight and feeding.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_006056.2
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Contenido:
Células K1719 GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ NMUR1-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen NUMR1
Incluye Células NMUR1-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo NMUR1-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana NMUR1
Tipo Células en proceso de división
Línea de células CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR