Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Descripción
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human melanin-concentrating hormone receptor 2 (GPR145) stably integrated into the CellSensor NFAT-bla CHO-K1 parental cell line. CellSensor NFAT-bla CHO-K1 cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into the cells. GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z'-Factor and EC50 concentrations of MCH 6-17.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_032503.2 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las células GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 se envían con hielo seco, 8 x 10^6 células⁄vial. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 vial |
| Mostrar más |