Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1
Descripción
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Melanocortin Receptor 5 (MC5R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of NPD-α MSH In addition, GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
MC5R is expressed in skin, muscle, lung, liver, spleen, and adrenal tissue. MC5R is Gs-coupled and binds all of the melanocortin peptides and ACTH. A recent study suggests that MC5R is involved in fat storage in the sebocyte cells of the skin. Another study in mice links MC5R to aggressive behavior. Mice deficient in MC5R acted less aggressively when treated with alpha-MSH.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_005913.1 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1740 GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Descripción | Células GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1, 2 × 106 células, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | MC5R |
| Incluye | Células GeneBLAzer™ MC5R- CRE-bla CHO-K1 (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte; consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Mostrar más |