Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat
Código de producto. 10656414
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 106 Celdas
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad unitSize
10656414 5 x 106 Celdas cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10656414 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K1710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat cells contain the human Acetylcholine (muscarinic) subtype 1 receptor (M1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cell line.
GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat cells contain the human Acetylcholine (muscarinic) subtype 1 receptor (M1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cell line. CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cells (Cat. No. K1077) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
M1-NFAT-bla Jurkat cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of carbachol. In addition, M1-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
In the brain, M1 activation mediates 'slow' neuronal excitability. Cortical and hippocampal muscarinic receptors are thought to be important in the attentional aspects of cognition. The predominant receptor subtypes in these brain areas are M1, M3, and M4. Therefore, M1 is a potential target for cognition, Alzheimer's, dementia, and schizophrenia. Studies on knock-out mouse models of M1 are also beginning to reveal potential functions of the receptor. Additional information on the muscarinic receptors can be found in reviews.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso NM_000738
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Contenido:
Células K1710 GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Descripción Células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat, 5 x 106 células, cantidad de células ∽ 5 000 000 células/vial a 5 000 000 células/ml, línea de células Jurkat, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen M1
Incluye Células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat (kit de carga LiveBLazer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 5 x 106 Celdas
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Tipo de muestra Jurkat
Entrada diana M1
Tipo Células GeneBLAzer™ M1-NFAT-bla Jurkat
Línea de células Jurkat
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR