Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ LXR alfa DA
Descripción
GeneBLAzer™ LXR alpha DA (Division Arrested) cells and LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Liver-X receptor-alpha(LXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-LXR alpha (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase.
Division Arrested (DA) cells are available in two configurations:
- Assay kit—includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate
- Tube of cells—sufficient to analyze 10 x 384-well plates
DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both LXR alpha DA cells and LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of TO901317. In addition, LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Agonistas alternos | Estriol, estrona, genisteína, dietilestilbestrol, etinilestradiol |
| Antagonistas | RU486+1 nM E2, 4-OH-tam+1 nM E2, 4-OH-tamoxifeno, tamoxifeno, Tam+1 nM E2, RU486 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Envío: Hielo seco Almacenamiento: - 80 °C/Nitrógeno líquido suficiente, células de división detenida y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. Incluye: células LXR alfa HEK 293T DA (K1401A)Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg |
| Descripción | Kit de ensayo GeneBLAzer™ LXR alfa DA, 1 placa, n.º de células ∽ 4 800 000, líquido, estado de células de división detenida, línea de células 293T (HEK), método de detección fluorescente, objetivo de receptores nucleares, indicador BLA (beta-lactamasa), fenotipo celular epitelial, propiedades de crecimiento adherentes |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes celulares, farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivo y potencial |
| ID de gen (Entrez) | 10062 |
| Símbolo de gen | LXRα |
| Mostrar más |