Learn More
Thermo Scientific™ Kit de control GeneBLAzer™ Jurkat
Descripción
The GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit contains constitutively expressing (CMV-bla) and wildtype Jurkat cells to provide positive and negative controls, respectively, for evaluating beta-lactamase activity (Figure 1).
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | El kit de control GeneBLAzer™ Jurkat contiene dos viales de células de 1 ml por vial (∼5 x 106 células/ml) y se envía con hielo seco. Almacenar en nitrógeno líquido al recibirlo. |
| Descripción | Kit de control GeneBLAzer™ Jurkat, 1 kit, cantidad de células ∽ 5 000 000 células/vial a 5 000 000 células/ml, línea celular Jurkat, método de detección fluorescente, GPCR, objetivo quimiomodulable de vía de señalización, propiedades de crecimiento en suspensión, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, ensayos celulares con indicador, ensayos celulares y de beta-lactamasa |
| Incluye | Dos viales de células, 1 ml por vial (∽5 × 106 células/ml) |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de muestra | Jurkat |
| Tipo | Kit de control GeneBLAzer™ Jurkat |
| Mostrar más |