Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA Assay Kit
Descripción
The GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPR) stably integrated into the GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1447) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells.
The GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using established ligands. In addition, GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_005314.2 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Kit de ensayo K1637 GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA • Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solución D • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA • Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | GRPR |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer, T-REx |
| Cantidad | 8 x 106 Celdas |
| Mostrar más |