Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1
Descripción
GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human KiSS1 receptor (GPR54) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Metastin. In addition, GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The GPR54 receptor has been shown to be involved in tumor progression and metastasis, and in the development and functional regulation of the gonads.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_115940.1 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1720 GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Descripción | Células GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1, 2 x 106 células, cantidad de células ∽2 600 000 células/vial a 2,600,000 células/m, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de GPCR, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | GPR54 |
| Incluye | Células GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 (kit de carga LiveBLazer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Mostrar más |