Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA Assay Kit
Descripción
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) cell line contains the promiscuous G protein, Gα15, stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1078) cell line. NFAT-bla CHO-K1 cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of an NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
This product can serve as a negative control in screening assays performed with specific G-protein coupled receptor (GPCR) DA cells that were made from this same background. These cells can also be used in other assays where a sensitive readout to intracellular changes in calcium is needed.
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células GeneBLAzer™ G?15-NFAT CHO-K1 DA o Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solución D o Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ G?15-NFAT CHO-K1 o Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ G?15-NFAT CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | Gα15 |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 placa |
| Gen marcador | BLA (betalactamasa) |
| Tipo | Células de división detenida |
| Línea de células | CHO-K1 |
| Mostrar más |