Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ FXR-UAS-bla HEK 293T
Descripción
Las células GeneBLazer™UASbla HEK 293T expresan de manera estable un gen reportero de beta-lactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora ascendente (UAS). Cuando un agonista se une a la LBD de la proteína de fusión GAL4 (DBD)-FXR (LBD), la proteína se une a la UAS, lo que da como resultado la expresión de beta-lactamasa. Las células detenidas por división (DA) están disponibles en dos configuraciones: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384 pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar placas de 10 x 384 pocillos. Las células FXR-UAS-bla HEK 293T están funcionalmente validadas para las concentraciones Z' y EC50 de ácido chenodesoxicólico (CDCA). Además, las células FXR-UAS-bla HEK 293T se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluyendo la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales con estímulos alternativos.
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Envío: Hielo seco, almacenamiento: -80 °C/Nitrógeno líquidoContiene: Células FXR-UAS-bla HEK 293 T (K1239) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Diana del fármaco | Receptores nucleares |
| Formato | Placa de 384 pocillos, tubo |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Tipo de producto | Estirpe celular |
| Cantidad | 2 x 106 celdas |
| Gen marcador | BLA (beta-lactamasa) |