Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Descripción
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Formyl Peptide Like Receptor 1 (FPRL-1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1537) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Promiscuous G protein, Gα15.
The GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of W Peptide. In addition, GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The FPRL-1 receptor has been implicated in a variety of inflammation and neurological disorders, including Alzheimer's disease.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_001462 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1532 GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | FPRL-1 |
| Incluye | Células FPRL1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo FPRL1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Mostrar más |