Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ ERR Alpha DA
Descripción
Las células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T expresan de manera estable un gen indicador de betalactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora anterior (UAS). Cuando un agonista se une al LBD de la proteína de fusión GAL4 (DBD)-ERR alfa (LBD), la proteína se une a UAS, dando como resultado la expresión de betalactamasa. Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos formatos: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384 pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos. A las células DA se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares. Tanto las células ERR alfa DA como las células ERR alfa-UAS-bla HEK 293T están funcionalmente validadas para las concentraciones Z' y EC50 de XCT790, un agonista inverso. Además, se ha probado el rendimiento del ensayo de las células ERR alfa-UAS-bla HEK 293T en condiciones variables, incluida la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales con estímulos alternativos.
Especificaciones
Especificaciones
| Agonistas alternos | L165, 041, GW 1929, GW 7647, GW 0742 |
| Antagonistas | T0070907, GW 9662, GW 6471 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Envío: Hielo seco Almacenamiento: - 80 °C/Nitrógeno líquido suficiente, células de división detenida y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. Incluye: células ERR alfa HEK 293 T DA (K1421A)Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg |
| Método de detección | Fluorescente |
| ID de gen (Entrez) | 2101 |
| Símbolo de gen | ERRα |
| Agonista primario | Rosiglitazona |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Mostrar más |