Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ ERα-UAS-bla GripTite™
Descripción
ER alpha-UAS-bla GripTite™cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Estrogen receptor alpha (ER alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla GripTite™ cell line. GeneBLAzer™ UAS-bla GripTite™ cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-ER alpha (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. ER alpha-UAS-bla GripTite™ cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 17-beta Estradiol. In addition, ER alpha-UAS-bla GripTite™ cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Agonistas alternos | Betametasona, cortisol, budesonida |
| Antagonistas | Mifepristona, cortisona, progesterona |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Envío: Hielo seco Almacenamiento: -80 °C/Nitrógeno líquido Contiene: Células ER alfa-UAS-bla GriptTite™ (K1090) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Células GeneBLAzer™ ERα-UAS-bla GripTite™, 2 x 106 células, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, antagonistas de cortisona/mifepristona/progesterona, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de receptores nucleares, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR |
| Especie | Humano |
| Diana del fármaco | Receptores nucleares |
| Mostrar más |