Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ENDRB-NFAT-bla HEK 293T Cells
Descripción
GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells contain the human Endothelin Type B Recpetor (EDNRB) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cell line. CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cells (Cat. No. K1538) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of ET-1. In addition, GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The ENDRB receptor mediates signaling of endothelin proteins that regulate several critical biological processes, including the development and function of blood vessels, the production of certain hormones, and the stimulation of cell growth and division. Defects in EDNRB mediated signaling have been implicated in a wide range of diseases, including cancer, hypertension and cardiovascular disorders.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000115.1 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1727 GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | EDNRB |
| Incluye | Células EDNRB-NFAT-bla HEK293T, protocolo de ensayo EDNRB-NFAT-bla HEK293T, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Mostrar más |