Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1
Código de producto. 10592754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10592754 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10592754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1708
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Dopamine Receptor 2 (D2) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Dopamine Receptor 2 (D2) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1536) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Chimeric G protein, Gqo5.
The GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of apomorphine. In addition, GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The D2 receptor is found primarily in the brain. There are two forms of D2 which are created by alternate splicing: a short form and a long form. This assay uses the long form, although little difference in ligand binding or signaling has been seen between the two forms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_000795
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento • Células GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1
• Certificado de análisis
Las células GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo.
Descripción Células GeneBLAzer™ D-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1, 2 x 106 células, cantidad de células ∽2 000 000 células/vial a 2,000,000 células/m, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de GPCR, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen D2
Incluye Células D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™, protocolo de ensayo D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Tipo de muestra CHO-K1
Entrada diana DRD2, D2
Tipo Célula D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1
Línea de células CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR